Learn More
(±)-3-Cloro-1,2-propanediol, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 96-24-2 |
| Densidad | 1.32 g/cm3 |
| Temperatura de inflamación | 113°C |
| Forma física | Líquido viscoso |
| Punto de ebullición | 216°C to 219°C |
| Industry Type | ALIFÁTICOS |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |
Título del producto
(±)-3-Cloro-1,2-propanediol, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido