Learn More
3-cloro-3-metil-1-butino, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10220023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10220023 1 g Frasco de vidrio 1 g
10630545 5 g Frasco de vidrio 5 g
10558463 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10220023
Marca: Thermo Scientific Acros 378010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1111-97-3 | C5H7Cl | 102.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1111-97-3
Fórmula molecular C5H7Cl
Peso molecular (g/mol) 102.56
Número MDL MFCD00190221
Clave InChI QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-chloro-3-methyl, 3-chloro-3-methylbutyne, 3-methyl-3-chlorobutyne, acmc-1bo5c, 2-chloro-2-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl-butyne, 3-chloro-3-methyl-1-butyn, 2-chloro-2-methyl-3-butyne
PubChem CID 70679
Nombre IUPAC 3-cloro-3-metilbut-1-ino
SMILES CC(C)(Cl)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a paja
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 73°C to 75°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4170 to 1.419
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.56
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.