Learn More
Alcohol 3-cloro-4-fluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11446276 1 g 1 g
11456276 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11446276
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23080.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El alcohol 3-cloro-4-fluorobencílico se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161446-90-8
Fórmula molecular C7H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 160.57
Número MDL MFCD01631550
Clave InChI KRQHBUXUXOPOON-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773607
Nombre IUPAC (3-cloro-4-fluorofenil)metanol
SMILES OCC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Índice de refracción 1.5355
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloro-4-fluorobenzyl alcohol, 3-chloro-4-fluorophenyl methanol, benzenemethanol,3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenyl-methanol, benzenemethanol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenyl methan-1-ol, rarechem al bd 0222, 3-chloro-4-fluorobenzylalcohol, acmc-1c534, 3-chloro-4-fluorobenzylaalcohol
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.58
Porcentaje de pureza 97%