Learn More
Isocianato de 3-cloro-4-fluorofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323056
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11323056 1 g 1 g
11333056 5 g 5 g
11343056 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11323056
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10891.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50529-33-4 | C7H3ClFNO | 171.555 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50529-33-4
Fórmula molecular C7H3ClFNO
Peso molecular (g/mol) 171.555
Número MDL MFCD00037037
Clave InChI XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-fluorophenylisocyanate, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanato, 3-chloro-4-fluorobenzenisocyanate, pubchem5024, acmc-20an6r, 3-chloro-4-fluoro-phenylisocyanate, 3-chloro-4-fluorophenyl-isocyanate, 3-chloro-4-fluoro phenyl isocyanate
PubChem CID 2734632
Nombre IUPAC 2-cloro-1-fluoro-4-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Punto de ebullición 44°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 973324
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.56
Porcentaje de pureza 98%