missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocianato de 3-cloro-4-fluorofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11333056
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11333056

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10891.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 50529-33-4 | C7H3ClFNO | 171.555 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 50529-33-4
Fórmula molecular C7H3ClFNO
Peso molecular (g/mol) 171.555
Número MDL MFCD00037037
Clave InChI XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-fluorophenylisocyanate, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanato, 3-chloro-4-fluorobenzenisocyanate, pubchem5024, acmc-20an6r, 3-chloro-4-fluoro-phenylisocyanate, 3-chloro-4-fluorophenyl-isocyanate, 3-chloro-4-fluoro phenyl isocyanate
PubChem CID 2734632
Nombre IUPAC 2-cloro-1-fluoro-4-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Densidad 1.377
Punto de ebullición 44°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.541
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 973324
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.56
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado