Learn More
3-Cloro-4-(piridin-3-il)-1,2,5-tiadiazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10109399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10109399 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10109399
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00274DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-4-(pyridin-3-yl)-1, 2, 5-thiadiazole
CAS 131986-28-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H4ClN3S
Número MDL MFCD03066187
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
Clave InChI CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
Nombre IUPAC 3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 197.64
PubChem CID 10488164
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.64
Porcentaje de pureza 95%