Learn More
3-Cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15454237 5 g 5 g
15176735 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15454237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31635.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos en la modulación del receptor de γ-aminobutirato-A con 3-arilo-1-(arilsulfonil)-1,4,5,6-tetrahidropiridazinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83279-38-3
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.56
Número MDL MFCD03095197
Clave InChI UTSBZTCYCRVHCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-trifluoromethyl, benzaldehyde,3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, jrd
PubChem CID 19031287
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)C1=C(Cl)C=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.4944
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.