Learn More
Ácido 3-cloro-5-metoxibencenoborónico, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15453687
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15453687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27442.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915201-07-9
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.398
Número MDL MFCD03095046
Clave InChI WAVZSRUGKKOQRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-methoxyphenyl, b-3-chloro-5-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem1777, acmc-209rc2, 3-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-chloro-5-methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 17750234
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-5-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)Cl)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 185°C to 189°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 94%