Learn More
Ácido 3-cloro-5-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-methylbenzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 235°C to 238°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.4 |
| Porcentaje de pureza | 98% |