Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11316889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11316889 1 g 1 g
11326889 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11316889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26788.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-cloro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (3,3 g/l (20 °C)).
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433926-48-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.563
Número MDL MFCD06660305
Clave InChI LWQSWEYYGGFLDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 5-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 17750734
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.4765
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (3.3g/L (20°C)).
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%