Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11326879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11326879 1 g 1 g
11336879 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11326879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26782.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477535-43-6
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.56
Número MDL MFCD04115845
Clave InChI NWSKKQLZBXTZTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 5-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem18511, acmc-20a4r6
PubChem CID 3857033
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.487
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%