Learn More
Cloruro de 3-clorobenzo[b]tiofeno-2-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™™
Código de producto. 10602243
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 21815-91-8
Fórmula molecular C9H4Cl2OS
Peso molecular (g/mol) 231.09
Número MDL MFCD00053069
Clave InChI GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzo b thiophen-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro, 3-chlorobenzo b-2-thiophenecarboxylic acid chloride, acmc-1cne6, 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 2-chlorocarbonyl-3-chlorobenzo b thiophene, 3-chlorobenzo thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 519898
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloro-1-benzotiofeno-2-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1