Learn More
Ácido 3-cloroperoxibenzoico 70-75 %, ácido 3-clorobenzoico y equilibrio de agua, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3-cloroperoxibenzoico, 70-75 %, C7H5ClO3, número CAS-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Marca: Thermo Scientific Acros 255795000
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidaciónEspecificaciones
3-Chloroperoxybenzoic Acid | |
937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | |
75.0, 30.0, 30.0 | |
Blanco | |
di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) | |
C7H5ClO3 | |
MFCD00002127 | |
3106 | |
01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 | |
0.56 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone | |
OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 | |
172.56 | |
CHEBI:52091 | |
70-75% |
70 - 75% | |
70.0, 25.0, 25.0 | |
92.0°C to 94.0°C | |
0.5600g/mL | |
Frasco de plástico | |
ClC6H4CO3H | |
500 g | |
09,IV,972 | |
15,2154 | |
3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid | |
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N | |
3-ácido clorobencenocarboperoxoico | |
70297 | |
172.57 | |
Polvo húmedo |
Seguridad y manipulación
- 3-Chloroperoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Peróxido orgánico Tipo C y D
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.