Learn More
Ácido 3-cloroperoxibenzoico 70-75 %, ácido 3-clorobenzoico y equilibrio de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10430711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10430711 100 g Frasco de plástico 100 GR
10252652 25 g Frasco de plástico 25 GR
10023240 500 g Frasco de plástico 500 GR
10626661 1 kg Frasco de plástico 1 KG
4 options
Código de producto. 10430711
Marca: Thermo Scientific Acros 255791000
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido 3-cloroperoxibenzoico, 70-75 %, C7H5ClO3, número CAS-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroperoxybenzoic Acid
Nombre de nota 70 - 75%
CAS 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
% mín. CAS 70.0, 25.0, 25.0
% máx. CAS 75.0, 30.0, 30.0
Punto de fusión 92.0°C to 94.0°C
Color Blanco
Densidad 0.5600g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C7H5ClO3
Fórmula lineal ClC6H4CO3H
Número MDL MFCD00002127
Cantidad 100 g
Número UN 3106
Beilstein 09,IV,972
Fieser 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76
Índice Merck 15,2154
Gravedad específica 0.56
Sinónimo 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone
Clave InChI NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3-ácido clorobencenocarboperoxoico
Peso molecular (g/mol) 172.56
PubChem CID 70297
ChEBI CHEBI:52091
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 70-75%
Forma física Polvo húmedo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloroperoxybenzoic acid
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.