Learn More
3-Clorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10353562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10353562 5 g Frasco de vidrio 5 g
10675332 25 g Frasco de vidrio 25 g
10580181 100 g Frasco de vidrio 100 g
13418308 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
4 options
Código de producto. 10353562
Marca: Thermo Scientific Acros 109810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-43-0
Fórmula molecular C6H5ClO
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00002256
Clave InChI HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
Nombre IUPAC 3-clorofenol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.2180g/mL
Punto de ebullición 214.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4OH
Índice de refracción 1.5650 to 1.5670
Cantidad 5 g
Beilstein 06,185
Índice Merck 15,2157
Gravedad específica 1.218
Información de solubilidad Solubility in water: 27.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and aq. alkali
Viscosidad 11.55 Pas (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.