Learn More
Yoduro de 3-clorofenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™
Código de producto. 15445405
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 186000-42-0
Densidad 1.032
Fórmula molecular C6H5ClIZn-
Número MDL MFCD01311393
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 3-chlorophenylzinc iodide
Clave InChI RZAFMWURTCHXIE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl.[Zn].[I-]
Nombre IUPAC clorobenceno; zinc; yoduro
Peso molecular (g/mol) 304.84
PubChem CID 131668582
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.84