Learn More
Cloruro de 3-cloropropanosulfonilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413354
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11413354 10 g 10 g
11423354 50 g 50 g
11433354 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11413354
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10631.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177.039 g/mol
3-Chloropropanesulfonyl Chloride is an intermediate used in the preparation of many enzymatic inhibitors. It is also used in the generation and trapping of the derived sulfene with imines and glyoxylates in the presence of chinchona alkaloids provide chiral sultams and sultones. It is mainly used for the synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-cloropropanosulfonil es un intermedio utilizado en la preparación de muchos inhibidores enzimáticos. También se utiliza en la generación y captura del sulfeno derivado con iminas y glioxilatos que, en presencia de alcaloides de cinchona, proporcionan sultamas y sultones quirales. Se utiliza principalmente para la síntesis de productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y hexano.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible a la humedad. Mantener alejado de alcoholes, bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-82-5
Fórmula molecular C3H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 177.039
Número MDL MFCD00007463
Clave InChI GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
PubChem CID 15410
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloropropano-1-sulfonilo
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Densidad 1.456
Punto de ebullición 70°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)3SO2Cl
Índice de refracción 1.49
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1754119
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ethyl Acetate and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.05
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Chloropropanesulphonyl chloride