Learn More
(3-Cloropropil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
(3-Chloropropyl)trimethylsilane used in the preparation of: 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions, 5-trimethylsilyl pentanol, N-(tri-methylsilylalkyl)diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-cloropropil)trimetilsilano se utiliza en la preparación de: 8-(3-trimetilsililpropoxi)quinolona en condiciones catalíticas de transferencia de fase, 5-trimetilsilil pentanol, N-(tri-metilsililalquil)diaminas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
El (3-cloropropil)trimetilsilano se utiliza en la preparación de: 8-(3-trimetilsililpropoxi)quinolona en condiciones catalíticas de transferencia de fase, 5-trimetilsilil pentanol, N-(tri-metilsililalquil)diaminas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 150°C to 152°C |
Nombre del producto químico o material | (3-Chloropropyl)trimethylsilane |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1732625 |
Temperatura de inflamación | 49°C (120°F) |
Información de solubilidad | Not miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.73 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Índice de refracción | 1.432 |