Learn More
3-Clorhidrato de cloropropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10438540 50 g Frasco de plástico 50 g
10551991 250 g Frasco de plástico 250 g
15119213 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
3 options
Código de producto. 10438540
Marca: Thermo Scientific Acros 162010500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6276-54-6 | C3H8ClN·HCl | 130.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6276-54-6
Fórmula molecular C3H8ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 130.02
Número MDL MFCD00012913
Clave InChI IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
Nombre IUPAC 3-cloropropan-1-amina; clorhidrato
SMILES C(CN)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropylamine hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 150°C
Color Beige amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Ionised Chloride) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal Cl(CH2)3NH2·HCl
Cantidad 50 g
Beilstein 04,148
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.