Learn More
Ácido 3-cianobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042220 10 g Frasco de vidrio 10 g
10644652 50 g Frasco de vidrio 50 g
10279783 250 g Frasco de vidrio 250 g
3 options
Código de producto. 10042220
Marca: Thermo Scientific Acros 169130100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1877-72-1 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1877-72-1
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00002486
Clave InChI GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
PubChem CID 15875
Nombre IUPAC ácido 3-cianobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217.0°C to 222.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCC6H4CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 835
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyanobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.