Learn More
3-Ciclohexil-1-propino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025156
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11414517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20505.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17715-00-3 | C9H14 | 122.211 g/mol
3-Cyclohexyl-1-propyne, is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce (5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoro-pent-2-enyl)-cyclohexane at the temperature of 40°C. It will need reagents (NH4)2S2O8, HCO2Na·2H2O and solvent dimethylformamide with the reaction time of 3 hours. It is also used as organic synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-ciclohexil-1-propino se utiliza como intermediario farmacéutico. Se puede utilizar para producir (5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoro-pent-2-enil)-ciclohexano a una temperatura de 40 °C. Necesitará reactivos de (NH4)2S2o8, HCO2Na·2H2o y dimetilformamida solvente con un tiempo de reacción de 3 horas. También se utiliza como intermediario de síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17715-00-3
Fórmula molecular C9H14
Peso molecular (g/mol) 122.211
Número MDL MFCD00041562
Clave InChI UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclohexyl-1-propyne, prop-2-yn-1-ylcyclohexane, 1-prop-2-ynylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyne, 2-propynylcyclohexane, propyne, 3-cyclohexyl, cyclohexane, 2-propynyl-9ci, prop-2-ynyl-cyclohexane, cyclohexane, 2-propynyl, 3-cyclohexylprop-1-yne
PubChem CID 87265
Nombre IUPAC Prop-2-inilciclohexano
SMILES C#CCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclohexyl-1-propyne
Densidad 0.845
Punto de ebullición 157°C to 158°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Beilstein 1849402
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.21
Porcentaje de pureza 97%