Learn More
3-Ciclopropilpropargil dietil acetal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10473565
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 146195-69-9
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD12912455
Clave InChI WOSJTIAXBXVXLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopropylpropiolaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl cyclopropane, 3-cyclopropylpropargyl diethyl acetal, 3-cyclopropylpropargyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 42580279
Nombre IUPAC 3,3-dietoxiprop-1-inilciclopropano
SMILES CCOC(C#CC1CC1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopropylpropargyl diethyl acetal
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 236°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CCCH(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyclopropylpropargyl diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Ciclopropilpropargil dietil acetal, 97 %, Thermo Scientific™ >