Learn More
3-Decino, +98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Decyne |
Densidad | 0.767 |
Punto de ebullición | 175°C to 176°C |
Temperatura de inflamación | 56°C (132°F) |
Olor | Petrol-like |
Índice de refracción | 1.435 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3295 |
Beilstein | 1698698 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.26 |