Learn More
Sulfonato de 3-(di-terc-butilfosfonio)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
3-(Di-tert-butylphosphino)propane-1-sulfonic acid is used in palladium catalyzed cross-coupling reactions. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(di-terc-butilfosfina)propano-1-sulfónico se utiliza en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio. También se usa en síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad y el aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El ácido 3-(di-terc-butilfosfina)propano-1-sulfónico se utiliza en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio. También se usa en síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad y el aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate |
Fórmula lineal | [(CH3)3C]2P(CH2)3SO3H |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.35 |
Porcentaje de pureza | 97% |