Learn More
ácido 3-etoxi-5-(trifluorometil) bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Reactant involved in suzuki-miyaura cross-coupling reactions, aerobic oxidative cross-coupling, rhodium-catalyzed addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo que participa en las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, el acoplamiento cruzado oxidativo y aeróbico y las reacciones de adición catalizadas con rodio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 173°C to 176°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.98 |
| Porcentaje de pureza | 98% |