Learn More
3-Etoxipropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430108
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
It is employed as an intermediate used in the production of dyestuff and cosmetics. It is also used to partially open the rigid oxetane chain and to identify Hsp70 modulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario en la producción de colorantes y cosméticos. También se utiliza para abrir parcialmente la cadena rígida de oxetano e identificar los moduladores de Hsp70.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6291-85-6
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.165
Número MDL MFCD00008221
Clave InChI SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxypropylamine, 1-propanamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-1-propanamine, 3-ethoxy-1-propylamine, propylamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-propylamine, 3-aminopropyl ethyl ether, 3-ethyoxypropylamine, 3-ethoxypropyl amine, 3-ethyloxy-propylamine
PubChem CID 22720
Nombre IUPAC 3-etoxipropan-1-amina
SMILES CCOCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxypropylamine
Punto de ebullición 136°C to 138°C
Temperatura de inflamación 32°C (91°F)
Fórmula lineal CH3CH2O(CH2)3NH2
Cantidad 100 g
Número UN UN2733
Beilstein 1732287
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 99%