Learn More
3-Etil-2-heptanol, eritro + treo, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-2-heptanol |
Nombre de nota | erythro + threo |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.26 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Título del producto
3-Etil-2-heptanol, eritro + treo, 98 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido