Learn More
3-Etil-2-metil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11449047
3-Etil-2-metil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449047
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11449047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20624.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19780-66-6
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00048664
Clave InChI HPHHYSWOBXEIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl-2-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-ethyl-2-methyl, 2-methyl-3-ethyl-1-pentene, acmc-1bqij, 1-pentene,3-ethyl-2-methyl
PubChem CID 140591
Nombre IUPAC 3-Etilo-2-metilpent-1-eno
SMILES CCC(CC)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2-methyl-1-pentene
Densidad 0.72
Índice de refracción 1.4124
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Etil-2-metil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >