Learn More
3-Etilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
54.97€ - 751.74€
CAS 10264-55-8
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD00045445
Clave InChI XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139121
Nombre IUPAC 3-Etilciclopentan-1-ona
SMILES CCC1CCC(=O)C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11404387
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20432.03
1 g
54.97€
1 g
11414387
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20432.06
5 g
212.06€
5 g
11424387
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20432.14
25 g
751.74€
25 g
Descripción
Descripción
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-etilciclopentanona se utiliza como reactivo químico, reactivo farmacéutico e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CETONAS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Etilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals