Learn More
3-Etiniltiofeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
66.80€ - 220.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 67237-53-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4S |
Peso molecular (g/mol) | 108.16 |
Clave InChI | MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b |
PubChem CID | 3548422 |
Nombre IUPAC | 3-etiniltiofeno |
SMILES | C#CC1=CSC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11936841
|
Thermo Scientific Acros
438580010 |
1 g | Frasco de vidrio |
66.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11946841
|
Thermo Scientific Acros
438580050 |
5 g | Frasco de vidrio |
220.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
67237-53-0 | |
108.16 | |
3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b | |
3-etiniltiofeno |
C6H4S | |
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N | |
3548422 | |
C#CC1=CSC=C1 |
Especificaciones
3-Ethynylthiophene | |
95.0 | |
Incoloro a naranja | |
152°C to 154°C | |
Auténtico | |
C6H4S | |
3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b | |
C#CC1=CSC=C1 | |
108.16 | |
108.16 | |
Líquido |
67237-53-0 | |
100.0 | |
1.0980g/mL | |
46°C | |
95% min. (GC) | |
1.098 | |
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N | |
3-etiniltiofeno | |
3548422 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- 3-Ethynylthiophene, 96%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only