Learn More
3-exo-aminobiciclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide |
Punto de fusión | 235.0°C to 253.0°C |
Nombre de nota | 99+% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol |