Learn More
Ácido 3-fluoro-5-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11382599 1 g 1 g
11392599 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11382599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26677.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (25 °C)
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518070-19-4
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD03094313
Clave InChI XPUFVYIUPYNLPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-methylbenzoicacid, 3-fluoro-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-methyl, pubchem1396, 3-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-1b05f, ksc498a8l, 3-fluoro-5-methybenzoic acid, rarechem al bo 2238, 3-fluoro-5-methyl benzoic acid
PubChem CID 2778447
Nombre IUPAC ácido 3-fluoro-5-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methylbenzoic acid
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water (25 deg C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%