Learn More
Ácido 3-fluoro-5-metilfenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15423457 250 mg 250 miligramos
11451280 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15423457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26363.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518070-22-9
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD03094318
Clave InChI GDUUQFGFHKTVEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-methylphenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, 3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid
PubChem CID 2778454
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-5-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%