Learn More
3-fluoro-L-tirosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Descripción
3-Fluoro-L-tyrosine is used as pharma and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fluoro-L-tirosina se utiliza como producto farmacéutico e intermediario.
Solubilidad
Soluble en agua (9,8 g/L).
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La 3-fluoro-L-tirosina se utiliza como producto farmacéutico e intermediario.
Solubilidad
Soluble en agua (9,8 g/L).
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-L-tyrosine |
Punto de fusión | 260°C to 261°C |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 3204802 |
Información de solubilidad | Soluble in water (9.8g/L). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 50 mg |
Rotación óptica | −7° (c=1 in 1M HCl) |