Learn More
Cloruro de 3-fluorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387730
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-07-5
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Número MDL MFCD00000670
Clave InChI SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID 74376
Nombre IUPAC cloruro de 3-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4COCl
Índice de refracción 1.5260 to 1.5300
Cantidad 25 mL
Beilstein 09, I, 137
Gravedad específica 1.3
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.