Learn More
Hidrato de ácido 3-formilsalicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10484505
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-78-4
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.13
Número MDL MFCD03804454
Clave InChI YOEUNKPREOJHBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-Hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate
Nombre IUPAC 3-formyl-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(C=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formylsalicylic acid hydrate
Punto de fusión 249°C to 252°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Formylsalicylic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrato de ácido 3-formilsalicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >