Learn More
Ácido 3-furoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489300 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
Código de producto. 10489300
Marca: Thermo Scientific Acros 172450250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-93-7
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.08
Número MDL MFCD00005350
Clave InChI IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
PubChem CID 10268
ChEBI CHEBI:30846
Nombre IUPAC ácido furan-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121°C to 122°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 18, I, 439
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Furoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.