Learn More
3-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15304978
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-82-2
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.2
Clave InChI RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol
PubChem CID 11520
Nombre IUPAC heptan-3-ol
SMILES CCCCC(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Heptanol
Densidad 0.8180g/mL
Punto de ebullición 156.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(OH)C2H5
Índice de refracción 1.4214
Cantidad 25 g
Beilstein 01,I,205
Gravedad específica 0.818
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Heptanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Heptanol