Learn More
3-Heptino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450398
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2586-89-2
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00039960
Clave InChI KLYHSJRCIZOUHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-heptyne, 1-ethyl-2-propylacetylene, acmc-20an2z
PubChem CID 75755
Nombre IUPAC hept-3-ino
SMILES CCCC#CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Heptyne
Densidad 0.741
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación −16°C (−3°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)2C≡CCH2CH3
Índice de refracción 1.4225
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731759
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 97%