Learn More
3-Hexino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11317795
3-Hexino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317795
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11317795
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02682.06
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Hexyne is used in the synthesis of fused hetero-hydropyridyl ligands bonded to the {Ru(p-cymene)} organometallic moiety by reacting with ruthenacycles. It was also used in the preparation of [4+2] cycloaddition product by reacting with borole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hexino se utiliza en la síntesis de ligandos heterohidropiridílicos fusionados unidos a la parte organometálica del {RU(p-cimeno)}, al someterlo a reacción con rutenaciclos. También se empleó en la preparación del producto de la cicloadición [4+2], al someterlo a reacción con borol.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-49-4
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00009381
Clave InChI DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
Nombre IUPAC hex-3-ino
SMILES CCC#CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexyne
Densidad 0.721
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCH2CH3
Índice de refracción 1.411
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731158
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458193 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog NumberL02682.06,L02682.14
Número de lote10196210 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02682.06,L02682.14
Número de lote10226243 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02682.06,L02682.14
Número de lote10175167 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02682.06,L02682.14
Número de lote10149247 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02682.06,L02682.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Hexino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >