Learn More
3-Hexino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-143043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10753465
Marca: Thermo Scientific Acros 308120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-49-4
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00009381
Clave InChI DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
Nombre IUPAC hex-3-ino
SMILES CCC#CCC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Hexyne
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 81°C to 82°C
Temperatura de inflamación -14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2C∽CCH2CH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt