Learn More
3-Hidroxi-3-metil-2-butanona, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390328
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone used to produce 2,5-dihydroxy-2-methyl-heptan-3-one, laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-22-0
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00004460
Clave InChI BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
Nombre IUPAC 3-hidroxi-3-metilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Densidad 0.96g/mL
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 42°C (107.6°F)
Índice de refracción 1.4150
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquido