Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10644972
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-14-7
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.12
Número MDL MFCD00007110
Clave InChI XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
PubChem CID 69265
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 233°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H3(NO2)CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 146
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2