Learn More
Ácido 3-hidroxiantranílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10545660
Ácido 3-hidroxiantranílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10545660
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10545660
Marca: Thermo Scientific Acros 434870010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 224°C to 231°C
Color Incoloro a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7NO3
Número MDL MFCD00007700
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-hydroxyanthranilic acid, 3-oxyanthranilic acid, 2-amino-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-anthranilsaeure, 3-ohaa, anthranilic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy, 3-hydroxyanthranilate, 3-hydroxy-anthranilsaeure german
Clave InChI WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 153.14
PubChem CID 86
ChEBI CHEBI:15793
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido 3-hidroxiantranílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >