Learn More
Ácido 3-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11490194
Ácido 3-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490194
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11490194
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13628.22
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Hydroxybenzoic acid is used in perfumery. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-hidroxibenzoico se utiliza en perfumería. Es una importante materia prima y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-06-9
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00002506
Clave InChI IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova
PubChem CID 7420
ChEBI CHEBI:30764
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 201°C to 203°C
Temperatura de inflamación 220°C (428°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 508160
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: m-Hydroxybenzoic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 3-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >