Learn More
3-Hidroxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430297
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
3-Hydroxybenzonitrile, is an intermediate that can be used for the synthesis of new Serotonin 5-HT1A receptor agonists having antinociceptive activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxibenzonitrilo es un intermediario que puede usarse para la síntesis de nuevos agonistas del receptor de serotonina 5-HT1A con actividad antinociceptiva «in vivo».
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-62-1
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.123
Número MDL MFCD00002252
Clave InChI SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113
PubChem CID 13394
Nombre IUPAC 3-hidroxibenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 78°C to 81°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 99%