Learn More
Ácido 3-hidroxibutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Hydroxybutyric acid is used in enantioselective synthesis of D-(-)-3-hydroxybutyric acid by escherichia coli. It forms films of random copolymer with (R)-3-hydroxypentanoic acid, (R)-3-hydroxyhexanoic acid, 4-hydroxybutyric acid, 6-hydroxyhexanoic acid and (S,S)-lactide by the melt-crystallized method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 3-hidroxibutírico se utiliza en la síntesis enantioselectiva del ácido D-(-)-3-hidroxibutírico por Escherichia coli. Si se utiliza el método de cristalización por fusión, forma películas de copolímero aleatorio con ácido (R)-3-hidroxipentanoico, ácido (R)-3-hidroxihexanoico, ácido 4-hidroxibutirico, ácido 6-hidroxihexanoico y (S,S)-lactida.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxybutyric acid |
| Punto de fusión | 36°C to 39°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,4816 |
| Información de solubilidad | Miscible with water,alcohol and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.1 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.