Learn More
Ácido 3-hidroxipiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid is used as a matrix for nucleotides in MALDI mass spectrometry analyses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-hidroxipiridina-2-carboxílico se utiliza como matriz para nucleótidos en los análisis de espectrometría de masas MALDI.
Solubilidad
Soluble en agua (0,25 g en 10 ml).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El ácido 3-hidroxipiridina-2-carboxílico se utiliza como matriz para nucleótidos en los análisis de espectrometría de masas MALDI.
Solubilidad
Soluble en agua (0,25 g en 10 ml).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid |
Punto de fusión | ∽214°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 118954 |
Información de solubilidad | Soluble in water (0.25g in 10ml). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.11 |
Porcentaje de pureza | 98% |