Learn More
3-iodo-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
3-iodo-l-tyrosine is used in the inhibition of tyrosine hydroxylase. 3-iodo-L-tyrosine is used in the rapid induction of prolactin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-iodo-L-tirosina se utiliza en la inhibición de la tirosina hidroxilasa. La 3-iodo-L-tirosina se utiliza en la inducción rápida de la secreción de prolactina.
Solubilidad
Soluble en ácido acuoso diluido y base acuosa diluida.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz y calor.
La 3-iodo-L-tirosina se utiliza en la inhibición de la tirosina hidroxilasa. La 3-iodo-L-tirosina se utiliza en la inducción rápida de la secreción de prolactina.
Solubilidad
Soluble en ácido acuoso diluido y base acuosa diluida.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz y calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Iodo-L-tyrosine |
Punto de fusión | 210°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Beilstein | 2941266 |
Información de solubilidad | Soluble in dilute aqeous acid and dilute aqeous base. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.09 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Forma física | Polvo |