Learn More
Bromuro de 3-yodo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489043
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49617-83-6
Fórmula molecular C7H6BrI
Peso molecular (g/mol) 296.933
Número MDL MFCD00019016
Clave InChI BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
PubChem CID 2759361
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-yodobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzyl bromide
Punto de fusión 48°C to 51°C
Punto de ebullición 106°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 742268
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.94
Porcentaje de pureza 96%